ContactUsLinkComponent
Anti-NTHL1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-8E9]
Anti-NTHL1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-8E9]
Catalog # ABNORAB02048.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-NTHL1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-8E9]
Catalog # ABNORAB02048.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    NTHL1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R08-8E9
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human NTHL1.
  • Cdt:
    100 µl