ContactUsLinkComponent
Anti-POU2F1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-1K1]
Anti-POU2F1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-1K1]
Catalog # ABNORAB02041.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-POU2F1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-1K1]
Catalog # ABNORAB02041.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    POU2F1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R03-1K1
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human POU2F1.
  • Cdt:
    100 µl