ContactUsLinkComponent
Anti-RAB5A Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-4J3]
Anti-RAB5A Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-4J3]
Référence ABNORAB01967.100UL
Fournisseur:  Abnova
Anti-RAB5A Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-4J3]
Référence ABNORAB01967.100UL
Fournisseur:  Abnova
Spécifications
  • Symbole de l'antigène:
    RAB5A
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R06-4J3
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human RAB5A.
  • Cdt:
    100 µl