ContactUsLinkComponent
Anti-PFKFB3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-7A4]
Anti-PFKFB3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-7A4]
Catalog # ABNORAB02009.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-PFKFB3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-7A4]
Catalog # ABNORAB02009.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    PFKFB3
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R08-7A4
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PFKFB3.
  • Cdt:
    100 µl