ContactUsLinkComponent
Anti-PCSK9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-4F7]
Anti-PCSK9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-4F7]
Catalog # ABNORAB02017.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-PCSK9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-4F7]
Catalog # ABNORAB02017.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    PCSK9
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R09-4F7
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PCSK9.
  • Cdt:
    100 µl