ContactUsLinkComponent
Anti-PARP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-8E8]
Anti-PARP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-8E8]
Catalog # ABNORAB02022.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-PARP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-8E8]
Catalog # ABNORAB02022.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    PARP1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R05-8E8
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PARP1.
  • Cdt:
    100 µl