Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-SERPINE1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-6J6]
Anti-SERPINE1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-6J6]
  ABNORAB02026.100UL
 :  Abnova
Anti-SERPINE1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-6J6]
  ABNORAB02026.100UL
 :  Abnova
  • Symbole de l'antigène:
    SERPINE1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R05-6J6
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human SERPINE1.
  • Cdt:
    100 µl