Anti-Tp53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-2B9]
Référence ABNORAB02030.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:Tp53
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R01-2B9
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Mouse
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against mouse Tp53.
- Cdt:100 µl