ContactUsLinkComponent
Anti-TP53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-6A7]
  ABNORAB02031.100UL
 :  Abnova
Anti-TP53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-6A7]
  ABNORAB02031.100UL
 :  Abnova
  • Symbole de l'antigène:
    TP53
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R07-6A7
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human TP53.
  • Cdt:
    100 µl