ContactUsLinkComponent
Anti-PTGES Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-8E7]
Catalog # ABNORAB01981.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-PTGES Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-8E7]
Catalog # ABNORAB01981.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    PTGES
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R03-8E7
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PTGES.
  • Cdt:
    100 µl