Anti-ALPP Rabbit Recombinant Antibody [clone: R01-8I3]
Référence ABNORAB01991.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:ALPP
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R01-8I3
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human ALPP.
- Cdt:100 µl