Anti-HBEGF Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-9C2]
ABNORAB02233.100UL
: Abnova
- Symbole de l'antigène:HBEGF
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R08-9C2
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human HBEGF.
- Cdt:100 µl