Anti-GLS Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-3D8]
Catalog # ABNORAB02251.100UL
Supplier: Abnova
Specifications
- Symbole de l'antigène:GLS
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R08-3D8
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GLS.
- Cdt:100 µl