ContactUsLinkComponent
Anti-H4C1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-8H9]
Anti-H4C1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-8H9]
Codice catalogo ABNORAB02219.100UL
Nome del fornitore:  Abnova
Anti-H4C1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-8H9]
Codice catalogo ABNORAB02219.100UL
Nome del fornitore:  Abnova
Specifiche
  • Symbole de l'antigène:
    H4C1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R05-8H9
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human H4C1.
  • Cdt:
    100 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo