ContactUsLinkComponent
Anti-GDF15 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-8I1]
Anti-GDF15 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-8I1]
Catalog # ABNORAB02260.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-GDF15 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-8I1]
Catalog # ABNORAB02260.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    GDF15
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R04-8I1
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GDF15.
  • Cdt:
    100 µl