Anti-G3BP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-5D2]
Référence ABNORAB02269.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:G3BP1
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R06-5D2
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human G3BP1.
- Cdt:100 µl