ContactUsLinkComponent
Anti-GNA13 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4F2]
Anti-GNA13 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4F2]
Catalog # ABNORAB02270.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-GNA13 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4F2]
Catalog # ABNORAB02270.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    GNA13
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R08-4F2
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GNA13.
  • Cdt:
    100 µl