ContactUsLinkComponent
Anti-EPN1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-2D1]
Anti-EPN1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-2D1]
Catalog # ABNORAB02295.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-EPN1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-2D1]
Catalog # ABNORAB02295.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    EPN1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R02-2D1
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human EPN1.
  • Cdt:
    100 µl