ContactUsLinkComponent
Anti-MAPK3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-3C6]
Anti-MAPK3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-3C6]
Catalog # ABNORAB02294.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-MAPK3 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-3C6]
Catalog # ABNORAB02294.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    MAPK3
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R08-3C6
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human MAPK3.
  • Cdt:
    100 µl