ContactUsLinkComponent
Anti-GOT2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-9G8]
Anti-GOT2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-9G8]
Catalog # ABNORAB02290.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-GOT2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-9G8]
Catalog # ABNORAB02290.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    GOT2
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R09-9G8
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human GOT2.
  • Cdt:
    100 µl