ContactUsLinkComponent
Anti-FXR1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-0I1]
Catalog # ABNORAB01449.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-FXR1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-0I1]
Catalog # ABNORAB01449.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    FXR1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R03-0I1
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human FXR1.
  • Cdt:
    100 µl