Anti-PIM2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-5D8]
Référence ABNORAB01384.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:PIM2
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R04-5D8
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human PIM2.
- Cdt:100 µl