Anti-OLIG1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-1H5]
Référence ABNORAB01395.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:OLIG1
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R07-1H5
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human OLIG1.
- Cdt:100 µl