Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-MTDH Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-5G3]
Anti-MTDH Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-5G3]
Référence ABNORAB01416.100UL
Fournisseur:  Abnova
Anti-MTDH Rabbit Recombinant Antibody [clone: R05-5G3]
Référence ABNORAB01416.100UL
Fournisseur:  Abnova
Spécifications
  • Symbole de l'antigène:
    MTDH
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R05-5G3
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human MTDH.
  • Cdt:
    100 µl