ContactUsLinkComponent
Anti-NDUFS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4D7]
Anti-NDUFS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4D7]
Catalog # ABNORAB01405.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-NDUFS2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-4D7]
Catalog # ABNORAB01405.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    NDUFS2
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R08-4D7
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human NDUFS2.
  • Cdt:
    100 µl