Anti-SYNE1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-4E7]
Référence ABNORAB02069.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:SYNE1
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R07-4E7
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human SYNE1.
- Cdt:100 µl