ContactUsLinkComponent
Anti-MAPK9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-9H4]
Anti-MAPK9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-9H4]
Catalog # ABNORAB02155.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-MAPK9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-9H4]
Catalog # ABNORAB02155.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    MAPK9
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R02-9H4
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human MAPK9.
  • Cdt:
    100 µl