ContactUsLinkComponent
Anti-ICAM1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-7A9]
Anti-ICAM1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-7A9]
Catalog # ABNORAB02190.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-ICAM1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-7A9]
Catalog # ABNORAB02190.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    ICAM1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R09-7A9
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human ICAM1.
  • Cdt:
    100 µl