ContactUsLinkComponent
Anti-HSF1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-0G0]
Anti-HSF1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-0G0]
Catalog # ABNORAB02201.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-HSF1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-0G0]
Catalog # ABNORAB02201.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    HSF1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R07-0G0
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human HSF1.
  • Cdt:
    100 µl