Anti-STING1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R06-9A7]
Référence ABNORAB01862.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:STING1
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R06-9A7
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human STING1.
- Cdt:100 µl