ContactUsLinkComponent
Anti-CD39 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-3I2]
  ABNORAB01523.100UL
 :  Abnova
Anti-CD39 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R09-3I2]
  ABNORAB01523.100UL
 :  Abnova
  • Symbole de l'antigène:
    CD39
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R09-3I2
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against synthetic peptide of human CD39.
  • Cdt:
    100 µl