ContactUsLinkComponent
Anti-Bak Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-6A8]
  ABNORAB01566.100UL
 :  Abnova
Anti-Bak Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-6A8]
  ABNORAB01566.100UL
 :  Abnova
  • Symbole de l'antigène:
    Bak
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R03-6A8
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against synthetic peptide of human Bak.
  • Cdt:
    100 µl