Anti-Caspase-9 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-8I4]
Référence ABNORAB01536.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:Caspase-9
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R04-8I4
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Mouse
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against mouse Caspase-9.
- Cdt:100 µl