ContactUsLinkComponent
Anti-BMP2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-3H9]
Anti-BMP2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-3H9]
Catalog # ABNORAB01554.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-BMP2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-3H9]
Catalog # ABNORAB01554.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    BMP2
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R03-3H9
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human BMP2
  • Cdt:
    100 µl