Anti-Bsg Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-7C3]
Référence ABNORAB01314.100UL
Fournisseur: Abnova
Spécifications
- Symbole de l'antigène:Bsg
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R03-7C3
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Mouse
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against mouse Bsg.
- Cdt:100 µl