ContactUsLinkComponent
Anti-H3C1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-9D6]
  ABNORAB01317.100UL
 :  Abnova
Anti-H3C1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R08-9D6]
  ABNORAB01317.100UL
 :  Abnova
  • Symbole de l'antigène:
    H3C1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R08-9D6
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human H3C1.
  • Cdt:
    100 µl