Anti-MALE Rabbit Recombinant Antibody [clone: R02-6F4]
ABNORAB01319.100UL
: Abnova
- Symbole de l'antigène:MALE
- Clonalité:Recombinant
- Clone:R02-6F4
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:E. coli
- Immunogène:Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against Escherichia coli malE.
- Cdt:100 µl