ContactUsLinkComponent
Anti-CCNA2/CCNA1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-3D4]
Anti-CCNA2/CCNA1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-3D4]
Catalog # ABNORAB01320.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-CCNA2/CCNA1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R07-3D4]
Catalog # ABNORAB01320.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    CCNA2/CCNA1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R07-3D4
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human CCNA2/CCNA1.
  • Cdt:
    100 µl