ContactUsLinkComponent
Anti-IRF7 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-1E1]
Anti-IRF7 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-1E1]
Catalog # ABNORAB01814.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-IRF7 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R04-1E1]
Catalog # ABNORAB01814.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    IRF7
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R04-1E1
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human IRF7.
  • Cdt:
    100 µl