ContactUsLinkComponent
Anti-YBX1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-6G4]
Catalog # ABNORAB01817.100UL
Supplier:  Abnova
Anti-YBX1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: R03-6G4]
Catalog # ABNORAB01817.100UL
Supplier:  Abnova
Specifications
  • Symbole de l'antigène:
    YBX1
  • Clonalité:
    Recombinant
  • Clone:
    R03-6G4
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Immunogène:
    Recombinant rabbit monoclonal antibody raised against human YBX1.
  • Cdt:
    100 µl