Anti-LMNA (pSer22) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: CF12] (APC)
ABNOMAB23553.100
: Abnova
- Symbole de l'antigène:LMNA
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:CF12
- Conjugaison:APC (Allophycocyanin)
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Modification:pSer22
- Immunogène:Rabbit monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human LMNA.
- Cdt:100 AU