Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-RELA (pSer529) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: H3] (APC)
Anti-RELA (pSer529) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: H3] (APC)
Référence ABNOMAB23533.100
Fournisseur:  Abnova
Anti-RELA (pSer529) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: H3] (APC)
Référence ABNOMAB23533.100
Fournisseur:  Abnova

Spécifications

  • Symbole de l'antigène:
    RELA
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    H3
  • Conjugaison:
    APC (Allophycocyanin)
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Modification:
    pSer529
  • Immunogène:
    Rabbit monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human RELA.
  • Cdt:
    100 AU

Spécifications

À propos de cet article