Anti-JAK3 (pTyr980/981) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: E10] (PE)
ABNOMAB23419.100
: Abnova
- Symbole de l'antigène:JAK3
- Clonalité:Monoclonal
- Clone:E10
- Conjugaison:PE (Phycoerythrin)
- Hôte:Rabbit
- Réactivité:Human
- Modification:pTyr980/981
- Immunogène:Rabbit monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human JAK3.
- Cdt:100 AU