Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Anti-MAP3K5 (pThr838) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 8D12] (FITC)
  ABNOMAB23358.100
 :  Abnova
Anti-MAP3K5 (pThr838) Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 8D12] (FITC)
  ABNOMAB23358.100
 :  Abnova

 

  • Symbole de l'antigène:
    MAP3K5
  • Clonalité:
    Monoclonal
  • Clone:
    8D12
  • Conjugaison:
    FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
  • Hôte:
    Rabbit
  • Réactivité:
    Human
  • Modification:
    pThr838
  • Immunogène:
    Rabbit monoclonal antibody raised against synthetic phosphopeptide of human MAP3K5.
  • Cdt:
    100 AU