ContactUsLinkComponent
Kits d'expérimentation, coloration de Gram des bactéries
Kits d'expérimentation, coloration de Gram des bactéries
Catalog # BE-202
Supplier:  G-Biosciences
undefined
Kits d'expérimentation, coloration de Gram des bactéries
Catalog # BE-202
Supplier:  G-Biosciences
Specifications
  • Désignation:
    Coloration de bactéries de Gram
  • Environmentally Preferable:
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
Décrite pour la première fois en 1844 par le bactériologiste danois Hans Christian Gram, la méthode de coloration de Gram porte le nom de son inventeur. La coloration des bactéries de Gram constitue l'un des principaux tests en microbiologie et souvent l'un des premiers tests pratiqués dans l'identification des bactéries. La méthode de coloration de Gram fait appel aux propriétés des parois des cellules bactériennes et au colorant cristal violet. Les parois des microorganismes à Gram positif ont une plus grande quantité de peptidoglycanes et une teneur lipidique inférieure aux bactéries à Gram négatif, ce qui leur permet de retenir le colorant de Gram. Ce kit est fourni avec deux souches de bactéries et tous les composants nécessaires pour réaliser la coloration de Gram.
  • Colorer deux souches de bactéries avec du colorant de Gram
  • Comprendre le principe de la coloration de Gram
  • Comprendre le rôle du colorant de Gram en diagnostic clinique
Autres éléments nécessaires : agitateur incubateur, bec Bunsen et microscope.
Delivery: Livrés avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.