Specifications
- Désignation:Protéines hydrophobes et hydrophiles
- Cdt:1 KIT
Specifications
About this item
Cette activité de laboratoire est conçue pour démontrer les différentes classes de molécules de protéines et leur classification d'après leur solubilité. Les étudiants s'initient au fractionnement des protéines membranaires solubles et insolubles, et des protéines du cytosquelette provenant d'un échantillon de tissu. La fraction de protéine insoluble est davantage fractionnée en protéines membranaires hydrophiles et hydrophobes. La structure des membranes cellulaires et le rôle des protéines membranaires hydrophobes sont pris en compte. Cette activité de laboratoire offre également la possibilité de comprendre les caractéristiques de différentes classes de détergents et le rôle de ces dernières dans la solubilisation des protéines membranaires hydrophobes.
- Différentes classes de protéines basées sur la solubilité
- Solubilisation des protéines et rôle des détergents
- Caractéristiques des détergents dans une solution aqueuse
- Protéines hydrophiles et hydrophobes
- Protéines membranaires et structure des membranes
Autres éléments nécessaires : centrifugeuse à basse vitesse pour tubes de 1,5 à 2 ml, incubateur, spectrophotomètre et cuvettes ou lecteur de microplaques et microplaque.