Kit d'expérimentation, empreintes protéiques
Kit d'expérimentation, empreintes protéiques
Empreintes protéiques
Codice catalogo BE-408
Nome del fornitore:   G-Biosciences
Kit d'expérimentation, empreintes protéiques
Codice catalogo BE-408
Nome del fornitore:  G-Biosciences
Kit d'expérimentation, empreintes protéiques
Kit d'expérimentation, empreintes protéiques
Empreintes protéiques
Price
SFr. 192.00
Log in per disponibilità
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Dans le cadre de cette activité de laboratoire, les étudiants apprennent à réaliser des procédures simples d'isolation des protéines pour isoler l'empreinte protéique de différents tissus frais. Ils les comparent aux empreintes protéiques de 4 tissus différents pour comprendre que la fonction d'un organe particulier est due aux protéines présentes dans l'organe en question. Ce kit inclut également quatre échantillons de protéines sèches (foie, cerveau, cœur et poumons de souris) faisant office de contrôle s'il est impossible d'obtenir des tissus frais.
  • Manipulation des échantillons de protéines
  • Molécules de protéines, les éléments constitutifs de la vie
  • Électrophorèse des protéines pour résoudre le problème
  • Diversité des protéines dans tout le royaume animal
Autres éléments nécessaires : équipement d'électrophorèse des protéines.
Informazioni per l'ordine: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Documents
Specifiche
  • Désignation:
    Empreintes protéiques