Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Kit d'expérimentation, chromatographie d'exclusion de taille
Kit d'expérimentation, chromatographie d'exclusion de taille
Catalog # BE-414
Supplier:  G-Biosciences
undefined
Kit d'expérimentation, chromatographie d'exclusion de taille
Catalog # BE-414
Supplier:  G-Biosciences
Specifications
  • Désignation:
    Chromatographie d'exclusion de taille
  • Cdt:
    1 KIT
Specifications
About this item
Le kit de chromatographie d'exclusion de taille concerne la filtration de gel ou chromatographie d'exclusion de taille et l'utilisation de cette méthode dans la purification des échantillons biologiques. Cette méthode repose sur la séparation des molécules de protéines d'après leur taille moléculaire. Cette activité de laboratoire implique la réalisation d'une chromatographie d'exclusion pour séparer les molécules selon leur taille moléculaire.
  • Principes de filtration de gel ou de chromatographie d'exclusion de taille
  • Facteurs affectant la chromatographie sur gel
  • Activité pratique de chromatographie d'exclusion de taille
  • Rôle de la filtration de gel et stratégies de purification des protéines
Autres éléments nécessaires : pince et support.
Delivery: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.