ContactUsLinkComponent
Modèle cellulaire végétal
Modèle cellulaire végétal
N° de catalogue 761-0135
Fournisseur:  3B Scientific
undefined
Modèle cellulaire végétal
N° de catalogue 761-0135
Fournisseur:  3B Scientific
Spécifications
  • Désignation:
    Modèle de cellule végétale
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Ce modèle cellulaire de 20 cm de diamètre permettent d'explorer la structure des cellules végétales.
Le carnet de notes de l'enseignant du modèle cellulaire végétal inclut des informations générales, des notions de base, un document ozalid, deux transparents couleur, une structure clé et un glossaire.