Kit d'expérimentation, ligature d'ADN
Product Details & Documents
Une fois les molécules d'ADN digérées par l'enzyme de restriction, les chercheurs doivent joindre les fragments d'ADN pour générer un ADN recombinant ; c'est ce qu'on appelle la ligature. La ligature de l'ADN s'effectue avec l'enzyme bactérienne ADN ligase de T4, qui catalyse la formation des liaisons phosphodiester. Avec le kit de ligature d'ADN, les étudiants découvrent la ligature en liant plusieurs fragments d'ADN pour constituer de plus gros bouts d'ADN facilement identifiables via une électrophorèse sur agarose.
- Enseigne la liaison de fragments d'ADN selon le processus de ligature
Autres éléments nécessaires : équipement d'électrophorèse sur agarose.
: Livré avec les composants nécessaires pour des expériences pratiques sur six postes de travail pour 4 à 5 étudiants ou 24 à 30 étudiants. Guide de formation inclus et guides pour étudiants séparés.
Spécifications
- Désignation:Ligature d'ADN